Drukuj
(S)-(-)-1,2-Epoksypropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(-)-Metylooksiran, (S)-(-)-Tlenek propylenu
M-Clarity™ quality level = MQ100
540021-25G 540021-5G
SIAL540021-25GEA 1220 PLN
SIAL540021-25G SIAL540021-5G
(S)-(-)-1,2-Epoksypropan, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,2-Epoksypropan
Formuła: C₃H₆O
Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,8268 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064312
Numer CAS: 16088-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-241-0
Jednostka: 1280
ADR: 3,I