(S)-(-)-1,2-Epoksypropan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-(-)-Metylooksiran, (S)-(-)-Tlenek propylenu
B22341.06
B22341.14
B22341.22
B22341.06EA
590
PLN
B22341.06
B22341.14
B22341.22
(S)-(-)-1,2-Epoksypropan ≥99%
(S)-(-)-1,2-Epoksypropan
Purity: 99%
CAS No.: 16088-62-3
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Ether-like
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79765
Merck Reference: 14,7856
Optical Rotation: -14° (neat)
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00064312
Formuła:
C₃H₆O Temp. Wrzenia: 34…35 °C Temp. topnienia: –112 °C Gęstość: 0,829 Temp. Zapłonu: –37 °C (–35 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064312 Numer CAS: 16088-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 240-241-0 Jednostka: 1280 ADR: 3,I Klasyfikacja Merck : 14,7856 |