Drukuj
D-α-Fenyloalanina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
172040250 172041000
ACRO172040250EA 849 PLN
ACRO172040250 ACRO172041000
D-α-Fenyloalanina 99+%
D-α-Fenyloalanina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 295
Temp. topnienia: 273…276 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004270
Numer CAS: 673-06-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-603-5
Klasyfikacja Merck : 12,07425
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +32° to +35° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm