Drukuj
D-α-Fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
M-Clarity™ quality level = MQ300
P1751-100G P1751-25G P1751-5G
SIALP1751-100GEA 3500 PLN
SIALP1751-100G SIALP1751-25G SIALP1751-5G
D-α-Fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
D-α-Fenyloalanina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 295
Numer MDL: MFCD00004270
Numer CAS: 673-06-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-603-5
Klasyfikacja Merck : 12,07425