D-α-Fenyloalanina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
A10572.06
A10572.14
A10572.22
A10572.06EA
374
PLN
A10572.06
A10572.14
A10572.22
D-α-Fenyloalanina ≥99%
D-α-Fenyloalanina
Purity: 99%
CAS No.: 673-06-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2804068
Merck Reference: 14,7271
Optical Rotation: +34° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00004270
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Temp. Wrzenia: 295 Temp. topnienia: ∼ 273 °C…276 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004270 Numer CAS: 673-06-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-603-5 Klasyfikacja Merck : 12,07425 |