(R)-(+)-1,2-Epoksypropan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-(+)-Metylooksiran, (R)-(+)-Tlenek propylenu
B21884.06
B21884.14
B21884.22
B21884.06EA
627
PLN
B21884.06
B21884.14
B21884.22
(R)-(+)-1,2-Epoksypropan ≥99%
(R)-(+)-1,2-Epoksypropan
Purity: 99%
CAS No.: 15448-47-2
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Odour: Ether-like
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79764
Merck Reference: 14,7856
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00066211
Formuła:
C₃H₆O Temp. Wrzenia: 34…35 °C Gęstość: 0,829 Temp. Zapłonu: –37 °C (–35 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066211 Numer CAS: 15448-47-2 Jednostka: 1280 ADR: 3,I Klasyfikacja Merck : 14,7856 |