Drukuj
D-Alanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7377-100G A7377-25G A7377-5G
SIALA7377-100GEA 3810 PLN
SIALA7377-100G SIALA7377-25G SIALA7377-5G
D-Alanina, Sigma-Aldrich®
D-Alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79 °C
Numer MDL: MFCD00008077
Numer CAS: 338-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-418-1
Klasyfikacja Merck : 13,00203