D-Alanina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
A10231.06
A10231.14
A10231.22
A10231.06EA
349
PLN
A10231.06
A10231.14
A10231.22
D-Alanina ≥99%
D-Alanina
Purity: 99%
CAS No.: 338-69-2
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720249
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008077
Formuła:
C₃H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008077 Numer CAS: 338-69-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-418-1 Klasyfikacja Merck : 14,204 |