Drukuj
Reprospher 100 Diol HPLC Column
Dostawca: DR MAISCH
RS13.D0.S1003 RS15.D0.S2520
MAISRS13.D0.S1003EA 1840 PLN
MAISRS13.D0.S1003 MAISRS15.D0.S2520
Reprospher 100 Diol HPLC Column
Kolumny chromatograficzne
  • Surface area: 350 m²/g
  • PH range: 2 to 8