Drukuj
Pojemnik do przechowywania w atmosferze beztlenowej VWR® ANAEROBE JAR
Dostawca: VWR Chemicals
499240OOEA 1200 PLN
499240OO 499244OO
Pojemnik do przechowywania w atmosferze beztlenowej VWR® ANAEROBE JAR
Systemy anaerobowe
Pojemnik przeznaczony do hodowli beztlenowych, mikroaerofilnych lub o różnym stężeniu CO₂. Może być używany z dowolną saszetką do generowania specjalnej atmosfery i zawierać do 12 płytek.
  • Nie jest wymagany katalizator
  • Metalowa pokrywa z gwintowanym zamknięciem ciśnieniowym
  • O-ring NBR
Dostępne są dwa kolory pokrywek (czerwona lub niebieska) w celu łatwej identyfikacji różnych atmosfer inkubacyjnych wewnątrz pojemników podczas użytkowania.