Drukuj
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
OR1011568-25G OR1011568-5G
APOSOR1011568-25GEA 2890 PLN
APOSOR1011568-25G APOSOR1011568-5G
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Formuła: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210.19 g/mol
Numer MDL: MFCD00152444
Numer CAS: 5985-24-0