Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Kwas fosforowy(V)
49685-100ML 49685-500ML
49685-100MLEA 618 PLN
49685-100ML 49685-500ML
Kwas ortofosforowy(V) 85, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 21
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Klasyfikacja Merck : 14,07344