Drukuj
żel krzemionkowy pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size, Technical Grade, Supelco®
Dostawca: Merck
645524-2.5KG 645524-5KG
645524-2.5KGEA 1920 PLN
645524-2.5KG 645524-5KG
żel krzemionkowy pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size, Technical Grade, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ca78d31ff20753ad4fe555a9a4aff389df4c346&vid=f1d60a6c031c3a28813381e57c4e18551eef34ef&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd22e7ab466a8ebd53ccd6e783f7e8786f0dcc5b&vid=1b64f951cb6cf627252073c9932d4c2bc0cc6d47&prid=web&clid=SAPDAM