Drukuj
żel krzemionkowy (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, high purity, Supelco®
Dostawca: Merck
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
391484-100GEA 214 PLN
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
żel krzemionkowy (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, high purity, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71c0365d89ad28e72ec5b26a9b0902f3502d758a&vid=63652606024dda5e1ce82ea00d6b311cd219d845&prid=web&clid=SAPDAM