Drukuj
żel krzemionkowy, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high purity, Supelco®
Dostawca: Merck
243981-2.5KG 243981-500G
243981-2.5KGEA 3290 PLN
243981-2.5KG 243981-500G
żel krzemionkowy, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high purity, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=861a98e5d9c23ce015dc5d3927c4e44df6690433&vid=e8d3ff63d9b9e9a21c4459655ec4da368565da34&prid=web&clid=SAPDAM