Drukuj
żel krzemionkowy, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Dostawca: Merck
236845-100G 236845-1KG
236845-100GEA 334 PLN
236845-100G 236845-1KG
żel krzemionkowy, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc93c274583970dc8baa52abfe2cf9ddb1f7c5d9&vid=9bbeb82d81a0a3c04adfd63ae4db4fd0eb202793&prid=web&clid=SAPDAM