Drukuj
żel krzemionkowy (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, high purity, Supelco®
Dostawca: Merck
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
227196-100GEA 309 PLN
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
żel krzemionkowy (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, high purity, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bd02d4205de58aa7181d1369ac9b04a2a00ad73&vid=500efbc2208d6dea5d0035452d5c0220ea0b9917&prid=web&clid=SAPDAM