Drukuj
Wodorotlenek sodu 21% roztwór wodny, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05593.9015 1.05593.9900 1.05593.9025
1.05593.9015EA 0 PLN
1.05593.9015 1.05593.9900 1.05593.9025
Wodorotlenek sodu 21% roztwór wodny, Supelco®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.219 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material