Drukuj
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00429.0100 8.00429.0250
8.00429.0100EA 264 PLN
8.00429.0100 8.00429.0250
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Wrzenia: 236 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21…23 °C
Gęstość: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009284
Numer CAS: 4180-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-052-0
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 21 - 23 °C
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 235 - 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (63 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.56 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)