Drukuj
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
117870-25ML 117870-100ML
SIAL117870-25MLEA 206 PLN
SIAL117870-25ML SIAL117870-100ML
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Wrzenia: 236 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21…23 °C
Gęstość: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Numer MDL: MFCD00009284
Numer CAS: 4180-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-052-0