Drukuj
trans-Anethole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
152531000 152530050 152535000
ACRO152531000EA 251 PLN
ACRO152531000 ACRO152530050 ACRO152535000
trans-Anethole 99%
trans-Anethole
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Wrzenia: 236 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 0,9875 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Numer MDL: MFCD00009284
Numer CAS: 4180-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-052-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.986 to 0.989
GC ≥98.5 %