Fumaronitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14911.03
L14911.06
L14911.03EA
212
PLN
L14911.03
L14911.06
Fumaronitrile ≥98%
Fumaronitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 764-42-1
Molecular Formula: C4H2N2
Formula Weight: 78.07
Odour: Recognizable
Melting Point: 94-99°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 969245
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001928
Formuła:
C₄H₂N₂ Temp. Wrzenia: 186 °C Temp. topnienia: 94…99 °C Gęstość: 0,94 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001928 Numer CAS: 764-42-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-122-3 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |