Drukuj
Fumaronitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
157400050 157400250 157401000
ACRO157400050EA 344 PLN
ACRO157400050 ACRO157400250 ACRO157401000
Fumaronitrile 98%
Fumaronitrile
Formuła: C₄H₂N₂
Temp. Wrzenia: 186 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 95…98 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001928
Numer CAS: 764-42-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-122-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=4 in methanol)