Chlorek tytanu(IV) 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
378161000
378168000
378161000.EA
437
PLN
378161000.
378168000.
Chlorek tytanu(IV) 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Chlorek tytanu(IV)
Formuła:
Cl₄Ti Gęstość: 0,964 g/cm³ Temp. Zapłonu: 8 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011267 Numer CAS: 7550-45-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-441-9 Jednostka: 3286 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear orange Solution |
Titration Argentometric | 0.95 to 1.1 M |