Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. ∼ 425, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
M-Clarity™ quality level = MQ200
202304-250G 202304-500G 202304-5G
SIAL202304-250GEA 6860 PLN
SIAL202304-250G SIAL202304-500G SIAL202304-5G
Glikol propylenowy, M.W. ∼ 425, Sigma-Aldrich®
Glikol propylenowy
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8