Glikol propylenowy, M.W. ∼4,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40815.18
40815.30
40815.18EA
316
PLN
40815.18
40815.30
Glikol propylenowy, M.W. ∼4,000
Glikol propylenowy
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01779690
Formuła:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084446 Numer CAS: 25322-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8 |