Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. ∼4,000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
M-Clarity™ quality level = MQ100
202355-250G 202355-500G
SIAL202355-250GEA 403 PLN
SIAL202355-250G SIAL202355-500G
Glikol propylenowy, M.W. ∼4,000, Sigma-Aldrich®
Glikol propylenowy
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8