Glikol propylenowy, M.W. 400
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40811.18
40811.30
40811.18EA
289
PLN
40811.18
40811.30
Glikol propylenowy, M.W. 400
Glikol propylenowy
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01779680
Formuła:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084446 Numer CAS: 25322-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8 |