Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. 2,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
L14699.AEEA 286 PLN
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
Glikol propylenowy, M.W. 2,000
Glikol propylenowy
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.4510 MDL No.: MFCD01779687
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Gęstość: 1,002
Temp. Zapłonu: 194 °C (381 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8