Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
M-Clarity™ quality level = MQ200
202339-250G 202339-500G 202339-5G
SIAL202339-250GEA 6690 PLN
SIAL202339-250G SIAL202339-500G SIAL202339-5G
Glikol propylenowy, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Glikol propylenowy
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Gęstość: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8