Drukuj
glikol polietylenowy 200, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3015-1KG P3015-20KG P3015-250G P3015-500G
SIALP3015-1KGEA 327 PLN
SIALP3015-1KG SIALP3015-20KG SIALP3015-250G SIALP3015-500G
glikol polietylenowy 200, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 200
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55…–40 °C
Gęstość: 1.124 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779596
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2