Drukuj
Glikol polietylenowy 10000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
P6667-1KG P6667-2KG P6667-500G
SIALP6667-1KGEA 402 PLN
SIALP6667-1KG SIALP6667-2KG SIALP6667-500G
Glikol polietylenowy 10000, Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 10000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 63 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2