Chlorek fenyloacetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
130301000
130305000
ACRO130301000EA
260
PLN
ACRO130301000
ACRO130305000
Chlorek fenyloacetylu 98%
Chlorek fenyloacetylu
Formuła:
C₈H₇ClO Temp. Wrzenia: 94…95 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 91 °C Gęstość: 1,16 g/cm³ Temp. Zapłonu: 102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000729 Numer CAS: 103-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-146-5 Jednostka: 2577 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear light yellow to pink-red Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5320 to 1.5330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
Titration RCOOH | ≤2 % |
Free acid (HCl) | Traces |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |