Drukuj
Chlorek fenyloacetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P16753-100G P16753-500G P16753-5G
SIALP16753-100GEA 357 PLN
SIALP16753-100G SIALP16753-500G SIALP16753-5G
Chlorek fenyloacetylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek fenyloacetylu
Formuła: C₈H₇ClO
MW: 154.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 225
Temp. topnienia: 91
Gęstość: 1.1682 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102
Numer MDL: MFCD00000729
Numer CAS: 103-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-146-5
Jednostka: 2577
ADR: 8 II