Chlorek fenyloacetylu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24987.0B
B24987.22
B24987.36
B24987.0BEA
1940
PLN
B24987.0B
B24987.22
B24987.36
Chlorek fenyloacetylu 98
Chlorek fenyloacetylu
Purity: 98%
CAS No.: 103-80-0
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5325
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742254
UN No.: 2577
MDL No.: MFCD00000729
Formuła:
C₈H₇ClO MW: 154.6 g/mol Temp. Wrzenia: 225 °C Temp. topnienia: 91 Gęstość: 1.168 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000729 Numer CAS: 103-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-146-5 Jednostka: 2577 ADR: 8 II |