Drukuj
Wodorotlenek sodu 98,0 Acidimetry, pellets, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade Microelectronic, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
3723-05EA 0 PLN
3723-05 3723-07
Wodorotlenek sodu 98,0 Acidimetry, pellets, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade Microelectronic, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Microelectronic Use = 98.0 %
Assay (NaOH) (by acidimetry) ≥98.0 %
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.4 %
Insoluble Matter ≤30 ppm
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
Potassium (K)(by FES) ≤0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤3 ppm
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Sulfate (SO₄) ≤30 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤10 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤10 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤3.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg)(by AAS) ≤0.100 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm