Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny ≥99.0%, proszek, Ultrapure Bioreagent for liquid chromatography, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
4062-01EA 647 PLN
4062-01 4062-05
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny ≥99.0%, proszek, Ultrapure Bioreagent for liquid chromatography, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
wodoroortofosforan (V) disodu
Powder. For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Na₂HPO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %