Drukuj
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: heksanitrokobaltan (III) sodu
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02521.0025 1.02521.0100
1.02521.0025EA 351 PLN
1.02521.0025 1.02521.0100
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formuła: Na₃Co(NO₂)₆
Temp. topnienia: ∼220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003512
Numer CAS: 13600-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-077-7
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08677
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C
Molar Mass 403.93 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Density 0.48 g/cm3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer