Drukuj
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
233722-100G 233722-500G
233722-100GEA 1450 PLN
233722-100G 233722-500G
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formuła: Na₃Co(NO₂)₆
Temp. topnienia: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003512
Numer CAS: 13600-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-077-7
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08677
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the substance complying
Insoluble in acetic acid Max. 0.020 %
Suitability for K determination complying