Drukuj
kwas glikolowy 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
420603-18L 420603-1L 420603-4L
SIAL420603-18LEA 1710 PLN
SIAL420603-18L SIAL420603-1L SIAL420603-4L
kwas glikolowy 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Gęstość: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04511