Drukuj
Pentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W207403-100G W207403-1KG W207403-20KG W207403-9KG W207403-SAMPLE
SIALW207403-100GEA 374 PLN
SIALW207403-100G SIALW207403-1KG SIALW207403-20KG SIALW207403-9KG SIALW207403-SAMPLE
Pentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Pentyl hexanoate
Formuła: C₁₁H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00027281
Numer CAS: 540-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-732-4
Klasyfikacja Merck : 13,00609