Drukuj
Heksanian allilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexanoic acid allyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W203211-100G-K W203211-1KG-K W203211-25G-K W203211-SAMPLE
SIALW203211-100G-KEA 595 PLN
SIALW203211-100G-K SIALW203211-1KG-K SIALW203211-25G-K SIALW203211-SAMPLE
Heksanian allilu, Sigma-Aldrich®
Heksanian allilu
Formuła: C₉H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 75 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8886 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00038339
Numer CAS: 123-68-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-642-4