Drukuj
Heksanian allilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexanoic acid allyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W203203-1KG-K W203203-20KG-K W203203-4KG-K
SIALW203203-1KG-KEA 347 PLN
SIALW203203-1KG-K SIALW203203-20KG-K SIALW203203-4KG-K
Heksanian allilu, Sigma-Aldrich®
Heksanian allilu
Formuła: C₉H₁₆O₂
MW: 156.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 75
Gęstość: 0.8886 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00038339
Numer CAS: 123-68-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-642-4