Kwas octowy 1% v/v aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
35569.AP
35569.K2
35569.APEA
220
PLN
35569.AP
35569.K2
Kwas octowy 1% v/v aqueous solution
Kwas octowy
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00036152
Formuła:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Temp. Wrzenia: 118 Temp. topnienia: 17 Temp. Zapłonu: 38.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 |