Drukuj
ksylitol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
225981000 225980250 225980025 225985000
ACRO225981000EA 409 PLN
ACRO225981000 ACRO225980250 ACRO225980025 ACRO225985000
ksylitol 99+%
ksylitol
Formuła: C₅H₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 215…217 °C
Temp. topnienia: 92…96 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064292
Numer CAS: 87-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-788-0
Klasyfikacja Merck : 13,10140
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
GC ≥99.0 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Reducing sugars ≤0.2 %