ksylitol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
A16944.22
A16944.36
A16944.22EA
311
PLN
A16944.22
A16944.36
ksylitol ≥99%
ksylitol
Purity: 99%
CAS No.: 87-99-0
Molecular Formula: C5H12O5
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1720523
Merck Reference: 14,10085
MDL No.: MFCD00064292
Formuła:
C₅H₁₂O₅ Temp. Wrzenia: 495 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 92…96 °C Gęstość: 1,515 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064292 Numer CAS: 87-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-788-0 Klasyfikacja Merck : 14,10085 |