Drukuj
Chlorek kwasu dichlorooctowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
D55008-100G D55008-500G
SIALD55008-100GEA 191 PLN
SIALD55008-100G SIALD55008-500G
Chlorek kwasu dichlorooctowego, Sigma-Aldrich®
Chlorek kwasu dichlorooctowego
Formuła: C₂HCl₃O
MW: 147.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 107
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 66
Numer MDL: MFCD00000840
Numer CAS: 79-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-199-9
Jednostka: 1765
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03078