Chlorek kwasu dichlorooctowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22296.22
B22296.36
B22296.22EA
277
PLN
B22296.22
B22296.36
Chlorek kwasu dichlorooctowego ≥97%
Chlorek kwasu dichlorooctowego
Purity: 97%
CAS No.: 79-36-7
Molecular Formula: Cl2CHCOCl
Formula Weight: 147.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 107-108°
Merck Reference: 14,3053
UN No.: 1765
MDL No.: MFCD00000840
Formuła:
C₂HCl₃O Temp. Wrzenia: 107…108 °C Gęstość: 1,532 Temp. Zapłonu: 66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000840 Numer CAS: 79-36-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-199-9 Jednostka: 1765 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,3053 |