Disiarczek bis(4-metoksyfenylu) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
B25399.03
B25399.06
B25399.03EA
412
PLN
B25399.03
B25399.06
Disiarczek bis(4-metoksyfenylu) ≥97%
Disiarczek bis(4-metoksyfenylu)
Purity: 97%
CAS No.: 5335-87-5
Molecular Formula: C14H14O2S2
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 200°/3mm
MDL No.: MFCD00041358
Formuła:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Temp. Wrzenia: 200 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 37…41 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041358 Numer CAS: 5335-87-5 |