Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B25604.06
B25604.14
B25604.06EA
477
PLN
B25604.06
B25604.14
Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 1142-19-4
Molecular Formula: C12H8Cl2S2
Formula Weight: 287.23
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1644663
Formuła:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Temp. topnienia: 71…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013642 Numer CAS: 1142-19-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-531-2 |